CAS RN 1099484-75-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-{4-[(2S)-6,15-Dibromo-13-cloro-4-azatriciclo[9.4.0.0]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-il]piperidina-1-il}-2-(piperidina-4-il)etano-1-1, TRC
CAS: 1099484-75-9 Fórmula molecular: C26H30N3OClBr2 Peso molecular (g/mol): 595.8 Sinónimo: (S)-1-(4-(4,8-Dibromo-2-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)piperidin-1-yl)-2-(piperidin-4-yl)ethan-1-one Nombre IUPAC: 1-[4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-il]piperidina-1-il]-2-piperidina-4-iletanano SMILES: Clc1cc(Br)c2[C@H](C3CCN(CC3)C(=O)CC4CCNCC4)c5ncc(Br)cc5CCc2c1