accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3NSFFF

CAS RN 1098-60-8

IUPAC Nombre: hydrogen dimethyl({3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl})amine chloride
Sinónimos: triflupromazine hydrochloride triflupromazine hcl triflupromazine monohydrochloride trifluopromazine hydrochloride fluopromazine monohydrochloride
Peso molecular (g/mol): 388.88
Fórmula molecular: C18H20ClF3N2S
InChi Key: FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(C=C12)C(F)(F)F
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados