CAS RN 109552-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pamidronate disodium pentahydrate, MedChemExpress
MedChemExpress Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.