CAS RN 1090-13-7
IUPAC Nombre:
5,12-dihydrotetracene-5,12-dione
Sinónimos:
5,12-naphthacenedione tetracenemonoquinone 5,12-naphthacenequinone naphthacene-6,11-quinone 5,12-tetracenequinone
Peso molecular (g/mol):
258.28
Fórmula molecular:
C18H10O2
InChi Key:
LZPBKINTWROMEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=C1C=CC=CC1=C2
1
–
2
de
2
resultados
1
5,12-naftacenoquinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5,12-naftacenoquinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.