accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH2N

CAS RN 109-85-3

IUPAC Nombre: 2-methoxyethan-1-amine
Sinónimos: ethanamine, 2-methoxy-
Peso molecular (g/mol): 75.11
Fórmula molecular: C3H9NO
InChi Key: ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCN
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados