CAS RN 1089707-20-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de bromopiramina (clorhidrato de N-[(4-bromofenil)metil]-N-[2-(dimetilamino)etil]piridin-2-amina), LoGiCal
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.