accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHCl

CAS RN 1086386-05-1

IUPAC Nombre: 3-(4-chloro-3-methylphenyl)propanoic acid
Sinónimos: 3-(4-chloro-3-methylphenyl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 198.65
Fórmula molecular: C10H11ClO2
InChi Key: PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Cl)C=CC(CCC(O)=O)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados