CAS RN 108321-05-7
IUPAC Nombre:
{[({3,4-dihydroxy-5-[(phosphonooxy)methyl]oxolan-2-yl}oxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}phosphonic acid sodium
Sinónimos:
({3,4-dihydroxy-5-[(phosphonooxy)methyl]oxolan-2-yl}oxy(hydroxy)phosphoryl)oxyphosphonic acid sodium
Peso molecular (g/mol):
413.06
Fórmula molecular:
C5H13NaO14P3
InChi Key:
CFIMWVBJOCHTCA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Na].OC1C(O)C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)OC1COP(O)(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fosfo-D-ribosa 1-Difosfato Sal Pentassadica, 75%, TRC
CAS: 108321-05-7 Fórmula molecular: C5H8Na5O14P3 Peso molecular (g/mol): 499.98 Sinónimo: 5-(Dihydrogen Phosphate) 1-(Trihydrogen Diphosphate) alpha-D-Ribofuranose Pentasodium Salt; Nombre IUPAC: pentasodio; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-[oxido(fosfonatooxi)fosforil]oxioxolán-2-il]fosfato de metil SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]