CAS RN 1083100-27-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinilo-metil Lansoprazol Sulfuro, TRC
CAS: 1083100-27-9 Fórmula molecular: C25 H22 F6 N4 O2 S Peso molecular (g/mol): 556.52 Sinónimo: 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole Nombre IUPAC: 1-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metil]2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metilsulfanil]benzimidazol SMILES: Cc1c(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C)nccc1OCC(F)(F)F