CAS RN 108068-98-0
IUPAC Nombre:
hexyl (15R,16S,18S)-16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate
Sinónimos:
hexyl (15R,16S,18S)-16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
537.62
Fórmula molecular:
C32H31N3O5
InChi Key:
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
SMILES:
CCCCCCOC(=O)[C@]1(O)C[C@@H]2O[C@@]1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O