accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNCH3NH3C

CAS RN 108-74-7

IUPAC Nombre: 1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazinane
Sinónimos: 1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazinane
Peso molecular (g/mol): 129.21
Fórmula molecular: C6H15N3
InChi Key: DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CN(C)CN(C)C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados