CAS RN 107429-63-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lintopride, MedChemExpress
MedChemExpress Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.