accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 1072-52-2

IUPAC Nombre: 2-(aziridin-1-yl)ethan-1-ol
Sinónimos: 1-aziridineethanol
Peso molecular (g/mol): 87.12
Fórmula molecular: C4H9NO
InChi Key: VYONOYYDEFODAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCN1CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados