CAS RN 1071168-82-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Iloperidona-d3, TRC
CAS: 1071168-82-5 Fórmula molecular: C24H24D3FN2O4 Peso molecular (g/mol): 429.5 Sinónimo: 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone-D3,HP 873-d3,Zomaril-d3; SMILES: FC1=CC=C2C(ON=C2C3CCN(CCCOC4=C(OC)C=C(C(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C4)CC3)=C1