accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH

CAS RN 1071-73-4

IUPAC Nombre: 5-hydroxypentan-2-one
Sinónimos: 5-hydroxy-2-pentanone
Peso molecular (g/mol): 102.13
Fórmula molecular: C5H10O2
InChi Key: JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados