accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3SNH2HN

CAS RN 1071-37-0

IUPAC Nombre: (ethylsulfanyl)methanimidamide hydrobromidyl
Sinónimos: ethylisothiourea hydrobromidyl
Peso molecular (g/mol): 184.08
Fórmula molecular: C3H8BrN2S
InChi Key: KZGYLFSEGYUERO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Br].CCSC(N)=N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados