CAS RN 1070969-17-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ilaprazol-D3, TRC
CAS: 1070969-17-3 Fórmula molecular: C19 D3 H15 N4 O2 S Peso molecular (g/mol): 369.455 Sinónimo: 2-[[[4-(Methoxy-d3)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole Nombre IUPAC: 2-[[3-3-metil-4-(trideuteriometoxi)piridina-2-il]metilsulfinil]-6-pirrrol-1-il-1H-benzimidazol SMILES: [2H]C([2H])([2H])Oc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(cc3[nH]2)n4cccc4)c1C