accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHSnOHCH3H3CCH3

CAS RN 1067-55-6

IUPAC Nombre: 1,1-dibutyl-O'1,O1-dimethylstannanediol
Sinónimos: 1,1-dibutyl-O'1,O1-dimethylstannanediol
Peso molecular (g/mol): 297.03
Fórmula molecular: C10H26O2Sn
InChi Key: YZZBPBGRFCRIIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO.CO.CCCC[SnH2]CCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados