CAS RN 106610-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster 1-1,2-benzenocarboxilico 1-(7-metiloctilo), TRC
CAS: 106610-61-1 Fórmula molecular: C17H24O4 Peso molecular (g/mol): 292.37 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(7-methyloctyl) Ester,7-Methyl-1-Octanol Phthalate Nombre IUPAC: Ácido benzoico 2-(7-metiloctoxicarbonil)benzoico SMILES: CC(C)CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O