CAS RN 106292-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 1-Oleoyl-2-linoleoiloglicerol, TRC
CAS: 106292-55-1 Fórmula molecular: C39 H70 O5 Peso molecular (g/mol): 618.97 Sinónimo: (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl] Nombre IUPAC: [3-hidroxi-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC