CAS RN 105650-23-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina, TRC
CAS: 105650-23-5 Fórmula molecular: C13 H12 N4 Peso molecular (g/mol): 224.26 Sinónimo: 1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine,PhIP; Nombre IUPAC: 1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina-2-amina SMILES: Cn1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccccc3