CAS RN 105578-87-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7Alfa-Hidroxifrullanoliro, TRC
CAS: 105578-87-8 Fórmula molecular: C15H20O3 Peso molecular (g/mol): 248.32 Sinónimo: 3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one,7α-Hydroxy-4,11(13)-eudesmadien-12,6-olide,(3aR,5aR,9bS)-3a,4,5,5a,6,7,8,9b-Octahydro-3a-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylene-naphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one Nombre IUPAC: (3aR,5aR,9bS)-3a-hidroxi-5a,9-dimetil-3-metilideno-4,5,6,7,8,9b-hexahidrobenzo[g][1]benzofurano-2-one SMILES: CC1=C2[C@@H]3OC(=O)C(=C)[C@]3(O)CC[C@@]2(C)CCC1