CAS RN 105201-55-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Hexaacetato de 3,3'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-[2,2'-binaftaleno]-1,1',6,6',7,7'-hexol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Hexaacetato de 3,3'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-[2,2'-binaftaleno]-1,1',6,6',7,7'-hexol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hexaacetato de 3,3'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-[2,2'-binaftaleno]-1,1',6,6',7,7'-hexol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.