CAS RN 1048948-15-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3,'6-'Dihidro-'6,'6-'dimetil-'2-'propil-'3-'[[2'-'[2-'(trifenilmetil)'-'2H-'tetrazol-'5-'il]'[1,', TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,'6-'Dihidro-'6,'6-'dimetil-'2-'propil-'3-'[[2'-'[2-'(trifenilmetil)'-'2H-'tetrazol-'5-'il]'[1,', TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.