CAS RN 1046471-60-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(4-Fluorofenil)metil]prop-2-enamida, TRC
CAS: 1046471-60-6 Fórmula molecular: C10H10NOF Peso molecular (g/mol): 179.19 SMILES: Fc1ccc(CNC(=O)C=C)cc1