accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 104458-24-4

IUPAC Nombre: 2-methanesulfonylethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos: 2-methanesulfonylethanamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 159.63
Fórmula molecular: C3H10ClNO2S
InChi Key: AMYYUKGKCJKCBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CS(=O)(=O)CCN

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados