CAS RN 10429-82-0
IUPAC Nombre:
benzylbis(2-chloroethyl)azanium chloride
Sinónimos:
benzylbis(2-chloroethyl)azanium chloride
Peso molecular (g/mol):
268.61
Fórmula molecular:
C11H16Cl3N
InChi Key:
AZRWNJFEUSHORT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Cl-].ClCC[NH+](CCCl)CC1=CC=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de N-bencil-bis(2-cloroetil)amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de N-bencil-bis(2-cloroetil)amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de N-bencil-bis(2-cloroetil)amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.