accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NHNO

CAS RN 103980-68-3

IUPAC Nombre: 6-methyl-5-propyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Sinónimos: 6-methyl-5-propyl-1H-pyrimidin-4-one
Peso molecular (g/mol): 152.2
Fórmula molecular: C8H12N2O
InChi Key: UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=C(C)NC=NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados