CAS RN 103833-72-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-ácido etiracetam, TRC
CAS: 103833-72-3 Fórmula molecular: C8H13NO3 Peso molecular (g/mol): 171.19 Sinónimo: (alphaR)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid,(R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid,(alphaR)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid SMILES: CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)O