CAS RN 103788-61-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Clorometil-5-metil-2-fenil-oxazol, TRC
CAS: 103788-61-0 Fórmula molecular: C11H10NOCl Peso molecular (g/mol): 207.65 Sinónimo: 5-Methyl-2-phenyl-4-(chloromethyl)oxazole,[5-Methyl-2-phenyloxazol-4-yl]methyl Chloride,4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole,4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole,4-Chloromethyl-2-phenyl-5-methyloxazole Nombre IUPAC: 4-(clorometil)-5-metil-2-fenil-1,3-oxazol SMILES: Cc1oc(nc1CCl)c2ccccc2