accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3CO

CAS RN 103-95-7

IUPAC Nombre: 3-[4-(propan-2-yl)phenyl]butanal
Sinónimos: cyclamen aldehyde
Peso molecular (g/mol): 190.29
Fórmula molecular: C13H18O
InChi Key: HQQPOVNESMNPNH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)CC=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados