CAS RN 10298-80-3
IUPAC Nombre:
1-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
Sinónimos:
anisole, 4-chloro-3-nitro-
Peso molecular (g/mol):
187.58
Fórmula molecular:
C7H6ClNO3
InChi Key:
HISHUMDTGXICEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
1
–
3
de
3
resultados
1
4-cloro-3-nitroanisol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-cloro-3-nitroanisol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-cloro-3-nitroanisol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.