CAS RN 1017778-82-3
IUPAC Nombre:
3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenol
Sinónimos:
3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenol
Peso molecular (g/mol):
190.6
Fórmula molecular:
C8H8ClFO2
InChi Key:
SBGFBMVWWJYFAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(F)C=C(O)C=C1Cl
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Cloro-4-etoxi-5-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1017778-82-3 Fórmula molecular: C8H8ClFO2 Peso molecular (g/mol): 190.598 Número MDL: MFCD09832339 Clave InChI: SBGFBMVWWJYFAI-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenol, jrd PubChem CID: 20111913 Nombre IUPAC: 3-cloro-4-etoxi-5-fluorofenol SMILES: CCOC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F