Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 1
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
5.77€ - 139.88€
Especificaciones
Caudal de aire | 13 s/100ml/pulg cuadrada |
---|---|
Peso base | 87 g/m2 |
Formato | Circulares |
Material | Celulosa |
Particle Retention | >11 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11350394
|
Cytiva
1001-0155 |
15 mm | 500/paq. |
38.68€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11302805
|
Cytiva
1001-020 |
20 mm | 400/paq. |
32.91€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11312805
|
Cytiva
1001-025 |
25 mm | 400/paq. |
32.92€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10193971
|
Cytiva
1001-030 |
30 mm | 400/paq. |
32.92€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11332805
|
Cytiva
1001-032 |
32 mm | 100/paq. |
8.26€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10433891
|
Cytiva
1001-042 |
42,5 mm | 100/paq. |
8.26€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11352805
|
Cytiva
1001-047 |
47 mm | 100/paq. |
8.52€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10292221
|
Cytiva
1001-055 |
55 mm | 100/paq. |
8.26€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11372805
|
Cytiva
1001-070 |
70 mm | 100/paq. |
8.99€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10738611
|
Cytiva
1001-085 |
85 mm | 100/paq. |
10.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11392805
|
Cytiva
1001-090 |
90 mm | 100/paq. |
10.63€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11302815
|
Cytiva
1001-110 |
110 mm | 100/paq. |
13.22€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10424081
|
Cytiva
1001-125 |
125 mm | 100/paq. |
14.04€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11322815
|
Cytiva
1001-150 |
150 mm | 100/paq. |
19.42€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10434271
|
Cytiva
1001-185 |
185 mm | 100/paq. |
34.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11342815
|
Cytiva
1001-240 |
240 mm | 100/paq. |
46.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10786262
|
Cytiva
1001-270 |
270 mm | 100/paq. |
57.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10134071
|
Cytiva
1001-320 |
320 mm | 100/paq. |
77.16€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15788032
|
Cytiva
1001-325 |
25 mm | 100/paq. |
7.88€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11370394
|
Cytiva
1001-329 |
30 mm | 100/paq. |
8.49€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11340394
|
Cytiva
1001-385 |
385 mm | 100/paq. |
139.88€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11372815
|
Cytiva
1001-400 |
400 mm | 100/paq. |
130.73€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11320394
|
Cytiva
1001-6508 |
10 mm | 500/paq. |
38.80€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12494272
|
Cytiva
1001-045 |
45 mm | 100/paq. |
5.77€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.
- Retención de partículas: >11 μm
- Porosidad: media
- Velocidad de filtración: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
- Superficie: suave
- Separa precipitados, como el sulfato de plomo, el oxalato de calcio (caliente) y el carbonato de calcio
- Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
- Se utilizan para separar alimentos sólidos de líquidos asociados o extraer líquidos en el sector alimentario
- El polvo atmosférico se recoge del flujo de aire y la intensidad medida de coloración
- Impregnados con un reactivo cromogénico y una formación de colores cuantificada mediante reflectancia óptica para la detección de gases
Especificaciones
13 s/100ml/pulg cuadrada | |
Circulares | |
>11 μm | |
57 ml/min (agua) | |
Grado 1 | |
180 μm |
87 g/m2 | |
Celulosa | |
De 150 s | |
Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos. | |
Medio |