Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 1
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Marca: Cytiva 1001-110
11.44 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08820kg
Descripción
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.
- Retención de partículas: >11 μm
- Porosidad: media
- Velocidad de filtración: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
- Superficie: suave
- Separa precipitados, como el sulfato de plomo, el oxalato de calcio (caliente) y el carbonato de calcio
- Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
- Se utilizan para separar alimentos sólidos de líquidos asociados o extraer líquidos en el sector alimentario
- El polvo atmosférico se recoge del flujo de aire y la intensidad medida de coloración
- Impregnados con un reactivo cromogénico y una formación de colores cuantificada mediante reflectancia óptica para la detección de gases
Especificaciones
13 s/100ml/pulg cuadrada | |
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 1, grado estándar, círculo, 110 mm | |
Celulosa | |
De 150 s | |
Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos. | |
Medio | |
180 μm | |
Ø 110 mm | |
110 mm |
87 g/m2 | |
Circulares | |
>11 μm | |
57 ml/min (agua) | |
Grado 1 | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
4,37 in |