Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 1
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Marca:  Cytiva 1001-125
Detalles adicionales : Peso : 0.10980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424081
  • 14.04€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: >11 μm
  • Porosidad: media
  • Velocidad de filtración: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
  • Superficie: suave
  • Separa precipitados, como el sulfato de plomo, el oxalato de calcio (caliente) y el carbonato de calcio
  • Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
  • Se utilizan para separar alimentos sólidos de líquidos asociados o extraer líquidos en el sector alimentario
  • El polvo atmosférico se recoge del flujo de aire y la intensidad medida de coloración  
  • Impregnados con un reactivo cromogénico y una formación de colores cuantificada mediante reflectancia óptica para la detección de gases
Especificaciones
Especificaciones
13 s/100ml/pulg cuadrada
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 1, grado estándar, círculo, 125 mm
Celulosa
De 150 s
Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos.
Medio
180 μm
Ø 125  mm
125 mm
87 g/m2
Circulares
>11 μm
57 ml/min (agua)
Grado 1
100/paq.
Papel filtro para análisis cualitativo
4,92 in