Learn More
Cytiva Filtros de jeringa no estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención:l (10 mm de tamaño), < 200 μl (25 mm)
630.00€ - 695.00€
Especificaciones
Área de filtración | 0,78 cm2 |
---|---|
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 30 μl |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Luer macho |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383145
|
Cytiva
6809-3012 |
0,1 μm |
695.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11304724
|
Cytiva
6809-3022 |
0,2 μm |
630.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964534
|
Cytiva
6809-3002 |
0,02 μm |
670.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Similar a los filtros Anotop, pero con prefiltro de microfibra de vidrio sin ligante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
- Aumenta la producción
- Mantiene el rendimiento de la membrana
- Reduce la necesidad de centrifugar antes de la filtración, filtración secuencial o refiltración
- Permite el empleo de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0.1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma del cultivo de tejido
Características
- Volumen de retención: <30μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
- Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
0,78 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtro de jeringa | |
10 mm |
< 30 μl | |
Luer Lock hembra | |
Microfibra de vidrio (sin aglutinante) | |
50/paq. | |
15,4 x 18,5 mm |