Learn More
Cytiva Filtros de jeringa no estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención:l (10 mm de tamaño), < 200 μl (25 mm)
Marca:  Cytiva 6809-3002
485.06 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11964534
  • 670.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
  • Aumenta el rendimiento
  • Mantiene el rendimiento de la membrana
  • Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
  • Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0,1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
Características
  • Volumen de retención: <30 μl (tamaño de 10 mm), <200 μl (25 mm)
  • Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa Anotop Plus 10 mm, 0,02 μm, con prefiltro de microfibra de vidrio (50 unidades)
0,78 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
6,9 bar (100 psi)
Filtro de jeringa
10 mm
0,02 μm
< 30 μl
Luer Lock hembra
Microfibra de vidrio (sin aglutinante)
50/paq.
15,4 x 18,5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers