Learn More
Cytiva Filtros de jeringa no estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención:l (10 mm de tamaño), < 200 μl (25 mm)
Marca: Cytiva 6809-3012
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
- Aumenta el rendimiento
- Mantiene el rendimiento de la membrana
- Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
- Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0,1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
- Volumen de retención: <30 μl (tamaño de 10 mm), <200 μl (25 mm)
- Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Filtro de jeringa Anotop Plus 10 mm, 0,1 μm, con prefiltro de microfibra de vidrio (50 unidades) | |
0,78 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtro de jeringa | |
10 mm |
0,1 μm | |
< 30 μl | |
Luer Lock hembra | |
Microfibra de vidrio (sin aglutinante) | |
50/paq. | |
15,4 x 18,5 mm |