Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
700.00€ - 885.00€
Especificaciones
Tipo | Kit de residuos de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
Tamaño de rosca (imperial) | NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15814564
|
Cole-Parmer™
12019-23 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 70 mm Rieke |
885.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15844534
|
Cole-Parmer™
WAK100P-10 |
Polipropileno | 100-415 |
700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15854534
|
Cole-Parmer™
WAK100X-10 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 100-415 |
840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Various cap sizes available to fit your solvent containerGarantía
None
Especificaciones
Kit de residuos de disolventes | |
Seguridad de disolventes | |
Recipientes compatibles con disolventes | |
NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |