Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca: Cole-Parmer™ 12019-23
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
Descripción
Existen varios tamaños de tapón disponibles para adaptarse a su recipiente de disolventeServicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Kit de residuos de disolventes | |
Recipientes compatibles con disolventes |
70 mm Rieke | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |