Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAK100X-10
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15854534
  • 840.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Existen varios tamaños de tapón disponibles para adaptarse a su recipiente de disolvente
Servicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
Seguridad de disolventes
Kit de residuos de disolventes
Recipientes compatibles con disolventes
100-415
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas)