Learn More
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales
Rugged, full stainless steel design in a high performance, portable scale. Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales include software for general weighing, percent weighing and specific gravity, so it is ideal for a variety of food weighing and measurement needs.
305.00€ - 665.00€
Especificaciones
Batería, tipo | 4 pilas C (1,5 V) (no incluidas) |
---|---|
Calibración | Digital externo |
Certificaciones/conformidad | Listado por CE NSF/ANSI |
Tipo de conexión | No aplicable |
Estructura | Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera, bloqueo de célula de carga |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Duración de la batería | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Duración de la batería | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10658215
|
Ohaus™
71210130 |
V31XH2 | 2 kg | 50 horas con baterías desechables | 0,100000 g |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11815933
|
Ohaus™
71210135 |
V31XW6 | 6 kg | 50 horas con baterías desechables | 1,000000 g |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13522620
|
Ohaus™
72240399 |
V31XH4 | 4 kg | 50 horas con baterías desechables | 0,100000 g |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13592610
|
Ohaus™
72240776 |
V31XH402 | 400 g | 50 horas con baterías desechables | 0,010000 g |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10399894
|
Ohaus™
71210131 |
V31X3 | 3 kg | 120 horas con baterías desechables | 1,000000 g |
305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11805933
|
Ohaus™
71210134 |
V31XW3 | 3 kg | 50 horas con baterías desechables | 0,500000 g |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10165924
|
Ohaus™
71210132 |
V31X6 | 6 kg | 120 horas con baterías desechables | 1,000000 g |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11895923
|
Ohaus™
71210133 |
V31XW301 | 300 g | 50 horas con baterías desechables | 0,100000 g |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10420485
|
Ohaus™
71210129 |
V31XH202 | 200 g | 50 horas con baterías desechables | 0,010000 g |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13512620
|
Ohaus™
72240398 |
V31X501 | 500 g | 120 horas con baterías desechables | 0,100000 g |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Valor 3000 Xtreme Scales continue the OHAUS tradition of building high quality, durable products that are easy to use and hard to beat. Features include high precision up to 40,000d readability, durability, and ease-of-use, encased in a sleek and fully stainless steel compact housing. Washdown (NEMA 4X/IP65 water resistant models) options ensure that the Valor 3000 Xtreme meets the needs of even the most demanding environments.
- NSF Certified and supports HACCP-Certified systems helping to ensure the integrity and safety of all food products weighed on the scale
- Requires minimal counter space and offers user-adjustable filtering and stability settings for accurate operations in drafty and unstable conditions
- Offers resolutions up to 40,000d and 0.01g, providing precise measurements in demanding environments
- Full stainless steel housing with added chemical resistance and removable stainless steel weighing pan are durable and easy to clean
- Advanced overload protection rated at 10x capacity is ideal for tough environments where capacity is frequently exceeded
- SmarText™ user interface utilizes a bright backlit LCD and simple text prompts making the Valor 3000 Xtreme very easy to use
Especificaciones
4 pilas C (1,5 V) (no incluidas) | |
Listado por CE NSF/ANSI | |
Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera, bloqueo de célula de carga | |
Mecánicas | |
3 s | |
lb, oz decimal o fraccionaria, lb:oz, oz líquida (de agua), kg, g | |
218 x 186 x 77 mm | |
7,30 in | |
3,00 in | |
8,50 in | |
120 mm | |
9 V |
Digital externo | |
No aplicable | |
LCD con retroiluminación LED blanca | |
Acero inoxidable | |
De 0 °C a 40 °C | |
218,00 x 186,00 mm | |
8,50 in | |
186,00 mm | |
77,000 mm | |
218,00 mm | |
Adaptador de pared de CA de 9 VCC y 0,5 A, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |