Learn More
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales
Rugged, full stainless steel design in a high performance, portable scale. Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales include software for general weighing, percent weighing and specific gravity, so it is ideal for a variety of food weighing and measurement needs.
Marca:  Ohaus™ 71210131
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399894
  • 305.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las básculas Valor 3000 Xtreme continúan con la tradición de OHAUS de crear productos duraderos de alta calidad que son fáciles de usar y difíciles de superar. Las características incluyen una alta precisión de hasta 40.000 d de legibilidad, durabilidad y facilidad de uso, recubiertas por completo de una carcasa compacta de acero inoxidable elegante. Las opciones de lavado (modelos Nema 4X/IP65 resistentes al agua) garantizan que la báscula Valor 3000 Xtreme satisfaga hasta las necesidades de los entornos más exigentes.
  • Certificado por NSF y apoya los sistemas certificados por HACCP, lo que garantiza la integridad y seguridad de todos los productos alimenticios pesados en la báscula.
  • Requiere un espacio mínimo en el mostrador y ofrece ajustes de filtrado y estabilidad ajustables por el usuario para un funcionamiento preciso en condiciones de corrientes de aire e inestables.
  • Ofrece resoluciones de hasta 40.000 d y 0,01 g, lo que proporciona mediciones precisas en entornos exigentes.
  • La carcasa de acero inoxidable con una mayor resistencia química y el palto de pesaje de acero inoxidable extraíble son duraderos y fáciles de limpiar.
  • La protección avanzada contra sobrecarga con una capacidad nominal de 10x es ideal para entornos exigentes en los que la capacidad se suele superar a menudo.
  • La interfaz de usuario SmarText™ utiliza una pantalla LCD retroiluminada brillante y mensajes de texto sencillos que hacen que las balanzas Valor 3000 Xtreme sean muy fáciles de usar.
Especificaciones
Especificaciones
120 horas con baterías desechables
Digital externo
No aplicable
3 kg
1,000000 g
1,000000 g
V31X3
De 0 °C a 40 °C
lb, oz decimal o fraccionaria, lb:oz, oz líquida (de agua), kg, g
218 x 186 x 77 mm
218 mm
7,30 in
158 mm
77,000 mm
218,00 mm
1,3 kg
9 V
4 pilas C (1,5 V) (no incluidas)
Listado por CE NSF/ANSI
Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera, bloqueo de célula de carga
LCD con retroiluminación LED blanca
Mecánicas
Acero inoxidable
3 s
Báscula de alimentos compacta Valor™ 3000 Xtreme
218,00 x 186,00 mm
8,50 in
146 mm
186,00 mm
3,00 in
8,50 in
120 mm
Adaptador de pared de CA de 9 VCC y 0,5 A, 50/60 Hz
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico