Learn More
Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales
Rugged, full stainless steel design in a high performance, portable scale. Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme Compact Food Scales include software for general weighing, percent weighing and specific gravity, so it is ideal for a variety of food weighing and measurement needs.
Marca: Ohaus™ 71210134
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Las básculas Valor 3000 Xtreme continúan con la tradición de OHAUS de crear productos duraderos de alta calidad que son fáciles de usar y difíciles de superar. Las características incluyen una alta precisión de hasta 40.000 d de legibilidad, durabilidad y facilidad de uso, recubiertas por completo de una carcasa compacta de acero inoxidable elegante. Las opciones de lavado (modelos Nema 4X/IP65 resistentes al agua) garantizan que la báscula Valor 3000 Xtreme satisfaga hasta las necesidades de los entornos más exigentes.
- Certificado por NSF y apoya los sistemas certificados por HACCP, lo que garantiza la integridad y seguridad de todos los productos alimenticios pesados en la báscula.
- Requiere un espacio mínimo en el mostrador y ofrece ajustes de filtrado y estabilidad ajustables por el usuario para un funcionamiento preciso en condiciones de corrientes de aire e inestables.
- Ofrece resoluciones de hasta 40.000 d y 0,01 g, lo que proporciona mediciones precisas en entornos exigentes.
- La carcasa de acero inoxidable con una mayor resistencia química y el palto de pesaje de acero inoxidable extraíble son duraderos y fáciles de limpiar.
- La protección avanzada contra sobrecarga con una capacidad nominal de 10x es ideal para entornos exigentes en los que la capacidad se suele superar a menudo.
- La interfaz de usuario SmarText™ utiliza una pantalla LCD retroiluminada brillante y mensajes de texto sencillos que hacen que las balanzas Valor 3000 Xtreme sean muy fáciles de usar.
Especificaciones
50 horas con baterías desechables | |
Digital externo | |
No aplicable | |
3 kg | |
0,500000 g | |
1,000000 g | |
V31XW3 | |
3 s | |
Báscula de alimentos compacta Valor™ 3000 Xtreme | |
218,00 x 186,00 mm | |
8,50 in | |
146 mm | |
186,00 mm | |
3,00 in | |
8,50 in | |
120 mm | |
Adaptador de pared de CA de 9 VCC y 0,5 A, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
4 pilas C (1,5 V) (no incluidas) | |
Listado por CE NSF/ANSI | |
Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera, bloqueo de célula de carga | |
LCD con retroiluminación LED blanca | |
Mecánicas | |
Acero inoxidable | |
NEMA 4X/NTEP, IP 65 resistente al agua | |
De 0 °C a 40 °C | |
lb, oz decimal o fraccionaria, lb:oz, oz líquida (de agua), kg, g | |
218 x 186 x 77 mm | |
218 mm | |
7,30 in | |
158 mm | |
77,000 mm | |
218,00 mm | |
1,4 kg | |
9 V |