Learn More
asecos™ Tipo 90 armario bajo de seguridad
Armario bajo de seguridad
1749.00€ - 3344.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
---|---|
Color | Light Gray |
Material | Gypsum |
Tipo de producto | Safety storage under bench cabinet |
Modelo de puerta | Wing |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Modelo | N.º de puertas | Tipo de estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | N.º de puertas | Tipo de estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15914556
|
asecos™
3048200130488 |
UB90.060.059.TR | 1 | Without Shelves |
1749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16307596
|
asecos™
3641800130447 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Without Shelves |
3296.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16317596
|
asecos™
3641800130448 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Shelf |
3344.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16337586
|
asecos™
3591500130485 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Without Shelves |
2014.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16347586
|
asecos™
3591500130486 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Shelf |
2061.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16367576
|
asecos™
3590000130485 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Without Shelves |
2014.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16377576
|
asecos™
3590000130486 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Shelf |
2061.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Beschreibung
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Spezifikation
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant | |
Gypsum | |
Wing | |
Cabinet and interior equipment |
Light Gray | |
Safety storage under bench cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |