Learn More
asecos™ Tipo 90 armario bajo de seguridad
Armario bajo de seguridad
Marca: asecos™ 3641800130448
Detalles adicionales : Peso : 14.50000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.080.110.060.2T light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (powder-coated sheet steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
43.39 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
23.62 in. | |
Light Gray | |
600 mm | |
30 kg, 75 kg | |
UB90.080.110.060.2T | |
1 | |
2 |
Safety storage under bench cabinet | |
31.5 in. | |
Plain | |
1102 mm | |
600 x 1102 x 800 mm | |
482 x 979 x 702 mm | |
Shelf | |
800 mm | |
Wing | |
1102 mm | |
702 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |