Learn More
asecos™ Tipo 90 armario bajo de seguridad
Armario bajo de seguridad
Marca: asecos™ 3048200130488
Detalles adicionales : Peso : 115.73640kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.060.059.TR, light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x perforated insert (stainless steel), 1 x bottom collecting sump (stainless steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
23.35 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
22.6 in. | |
Light Gray | |
574 mm | |
75 kg | |
UB90.060.059.TR | |
0 | |
1 |
Safety storage under bench cabinet | |
23.62 in. | |
Plain | |
593 mm | |
574 x 593 x 600 mm | |
452 x 470 x 502 mm | |
Without Shelves | |
600 mm | |
Wing | |
593 mm | |
502 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |