Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
423.00€ - 905.43€
Especificaciones
Fase estacionaria | Ácidos TraceGold TG -5ms |
---|---|
Temperatura máxima | 300/315°C |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
Polaridad | Low-Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10690626
|
Thermo Scientific™
26097-1300 |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
517.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10157604
|
Thermo Scientific™
26097-1420 |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
750.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10555995
|
Thermo Scientific™
26097-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
786.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10311025
|
Thermo Scientific™
26097-2840 |
0,25 mm | 1 µm | 15 m |
493.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035834
|
Thermo Scientific™
26097-2960 |
0,25 mm | 1 µm | 30 m |
750.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10713107
|
Thermo Scientific™
26097-2970 |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
792.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11836224
|
Thermo Scientific™
26097-2980 |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
905.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13496846
|
Thermo Scientific™
26097-3960 |
0,53 mm | 3 µm | 30 m |
886.91€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10148044
|
Thermo Scientific™
26097-2850 |
0.32mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11806224
|
Thermo Scientific™
26097-2860 |
0.53mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10619485
|
Thermo Scientific™
26097-2110 |
0.25mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
- La superficie de los tubos se modifica químicamente con el fin de reducir la formación de picos con colas de compuestos básicos activos
- También permite el análisis de compuestos ácidos neutros o de baja acidez (p. ej., fenoles) y compuestos susceptibles a la unión de hidrógeno
- Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
- Aminas y otros compuestos básicos, entre los que se incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
- Heterocíclicos que contienen nitrógeno
Especificaciones
Ácidos TraceGold TG -5ms | |
300/315°C | |
GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics | |
Low-Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.