Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
Marca: Thermo Scientific™ 26097-2110
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
- Fase de polaridad baja, 5% de difenil/95% de dimetil polisixolano
- Superficie del tubo alterada químicamente para reducir la cola de pico de compuestos básicos activos
- También permite realizar el análisis de compuestos ácidos débiles o neutros (por ejemplo, fenoles) y de compuestos susceptibles de formar puentes de hidrógeno
- Sangrado bajo a la temperatura de funcionamiento máxima
- Aminas y otros compuestos básicos, incluidos alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
- Heterociclos con contenido de nitrógeno
Especificaciones
0.25 mm | |
Ácidos TraceGold TG -5ms | |
GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics | |
15m | |
Espesor 0.5um ; 0,25 mm ID ; 15 m de longitud |
0.25mm | |
300/315°C | |
0.5µm | |
Low-Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.